Learn More
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 11 mm, rojo, orificio central con septo montado
Código de producto. p-7113932 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco, Rojo
Rojo, Blanca
Rojo, Blanco
Rojo-naranja, Transparente, Rojo
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
1 mm
1,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
11797587 Azul, Blanco, Rojo Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11844910 Rojo-naranja, Transparente, Rojo Caucho natural/TEF 1 mm paquete de 1000
11864910 Rojo, Blanca Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11854910 Rojo, Blanco Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
4 options
Código de producto. 11797587
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
  • El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
  • Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
  • Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
  • Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
  • Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Duro
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Azul, Blanco, Rojo
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material Polietileno
Precortados Sí
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo de producto Anillo a presión