Learn More
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 11 mm, transparente, orificio central con septum
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco, Transparente
Beige, Rojo-naranja, Transparente
Rojo, Blanca, Transparente
Rojo, Blanco, Transparente
Transparente
Transparente, Rojo-naranja
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
Caucho y teflón rojos
PTFE virgen
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
0,2 mm
1 mm
1,3mm
1,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Descripción
- El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
- Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
- Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
- Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
- Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Caucho natural/TEF |
| Color | Transparente, Rojo-naranja |
| Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
| Material | Polietileno |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Tipo | Tapón de anillo a presión |
| Tamaño del tapón | 11 mm |