Learn More
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 11 mm, transparente, orificio central con septum
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
- Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
- Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
- Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
- Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE virgen |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
| Material | Polietileno |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 0,2 mm |
| Tipo de producto | Anillo a presión |