Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio de anillo a presión de 11 mm, boca ancha, ámbar
Solo para aplicaciones de HPLC.
Marca:  Fisherbrand™ 11 09 2189
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11515914
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • 1,5 ml
  • Anillo a presión
  • Vidrio
  • Ámbar
  • Viales de uso universal para la gran mayoría de muestreadores automáticos, incluso aquellos con manipulación robótica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Silanizado
11,6 mm
< 1,9/ml
Anillo a presión
< 100 μl
Fondo plano
100
No
Transparente
Vidrio
GC, HPLC
Caja de polipropileno
1,5 mL
32 mm
ND11