Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio de anillo a presión de 11 mm, boca ancha, ámbar
14.87 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24362" para aplicar la oferta.
Descripción
- 1,5 ml
- Anillo a presión
- Vidrio
- Ámbar
- Viales de uso universal para la gran mayoría de muestreadores automáticos, incluso aquellos con manipulación robótica
Especificaciones
Con etiqueta | |
11,6 mm | |
< 1,9/ml | |
Anillo a presión | |
< 100 μl | |
Fondo plano | |
100 | |
Sí |
Ámbar | |
Vidrio | |
HPLC | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
1,5 mL | |
32 mm | |
ND11 |
Título del producto
Fisherbrand™ Vial de vidrio de anillo a presión de 11 mm, boca ancha, ámbar > fondo plano, parcheado, 1,5 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido