Learn More
Fisherbrand™ Microvial con anillo a presión de 11 mm de plástico
Tienda Fisherbrand Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (métrico):
0,4 ml
< 0,9/ml
Color:
Transparente
Ámbar
Material:
Polipropileno
TPX
Modelo:
Cilindro interior
Cono interior
missing translation for 'unitSize'
paquete de 1000
Specifications
Specifications
| Descripción | Microvial |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 0,4 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Estilo de cuello | Anillo a presión |
| Tipo de empaquetado | Bolsa de polietileno |
| Modelo | Cono interior |
| Volumen residual (métrico) | <4 μl |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction