Learn More
Ácido 12-azidodecilfosfónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416647
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15416647
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33784.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 721457-32-5 | C12H26N3O3P | 291.332 g/mol
This coupling agent specifically reacts with alkyne functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Este agente de acoplamiento reacciona específicamente con las funciones de alquino para formar el correspondiente 1,2,3-triazol medainte una cicloadición de 1,3-dipolar sin cobre.
Notas
Almacenar en el refrigerador. Proteger del calor. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 721457-32-5
Fórmula molecular C12H26N3O3P
Peso molecular (g/mol) 291.332
Número MDL MFCD17012690
Clave InChI WHRLXOVKIALVOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 97638952
Nombre IUPAC ácido 12-azidodecilfosfónico
SMILES C(CCCCCCP(=O)(O)O)CCCCCN=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 12-Azidododecylphosphonic acid
Punto de fusión 83°C to 85°C
Fórmula lineal N3(CH2)12P(O)(OH)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.33
Porcentaje de pureza 95%