Learn More
Ácido 12-hidroxisteárico, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463587
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11463587
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17347.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-14-9 | C18H36O3 | 300.483 g/mol
12-Hydroxystearic acid is used in cosmetics, wax blends, heavy duty greases, polishes, inks and hot melt adhesives, as a lubricant for natural and synthetic rubbers and as a source for industrial oleo chemicals. It is also used as an intermediate in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 12-hidroxisteárico se utiliza en cosméticos, mezclas de parafina, grasas de alta resistencia, pulimentos, tintas y adhesivos termofusibles, como lubricante para cauchos naturales y sintéticos y como fuente para productos oleoquímicos industriales. También se utiliza como intermedio en productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en éter, alcohol y cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-14-9
Fórmula molecular C18H36O3
Peso molecular (g/mol) 300.483
Número MDL MFCD00004592
Clave InChI ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 12-hydroxystearic acid, octadecanoic acid, 12-hydroxy, harwax a, cerit fac 3, hydrofol acid 200, dl-12-hydroxystearic acid, ceroxin gl, barolub fto, loxiol g 21, stearic acid, 12-hydroxy
PubChem CID 7789
ChEBI CHEBI:85208
Nombre IUPAC ácido 12-hidroxioctadecanoico
SMILES CCCCCCC(CCCCCCCCCCC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 12-Hydroxystearic acid
Punto de fusión 72°C to 77°C
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH(OH)(CH2)10CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 1726730
Información de solubilidad Soluble in ether,alcohol and chloroform. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.48
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico