Learn More
Ácido 12-hidroxisteárico, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
12-Hydroxystearic acid is used in cosmetics, wax blends, heavy duty greases, polishes, inks and hot melt adhesives, as a lubricant for natural and synthetic rubbers and as a source for industrial oleo chemicals. It is also used as an intermediate in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 12-hidroxisteárico se utiliza en cosméticos, mezclas de parafina, grasas de alta resistencia, pulimentos, tintas y adhesivos termofusibles, como lubricante para cauchos naturales y sintéticos y como fuente para productos oleoquímicos industriales. También se utiliza como intermedio en productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en éter, alcohol y cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
El ácido 12-hidroxisteárico se utiliza en cosméticos, mezclas de parafina, grasas de alta resistencia, pulimentos, tintas y adhesivos termofusibles, como lubricante para cauchos naturales y sintéticos y como fuente para productos oleoquímicos industriales. También se utiliza como intermedio en productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en éter, alcohol y cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 12-Hydroxystearic acid |
Punto de fusión | 72°C to 77°C |
Fórmula lineal | CH3(CH2)5CH(OH)(CH2)10CO2H |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 1726730 |
Información de solubilidad | Soluble in ether,alcohol and chloroform. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.48 |
Porcentaje de pureza | 85% |
Grado | Técnico |