Learn More
BRAND™ Inserto 2 en 1 de 12 pocillos, membrana de PC
La superficie cellGrade™ plus de las membranas garantiza una excelente fijación y crecimiento celular. Las membranas altamente transparentes le dan una buena visibilidad de los cultivos celulares, y la alta densidad de poros contribuye a una buena permeabilidad.
Marca: BRAND™ 782727
238.30 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
- Utilice insertos en posición colgante o de pie
- Para placas de 12 pocillos o placas de cultivo
- Logre un crecimiento celular uniforme y controlado gracias al tratamiento de la superficie, sin revestimientos
Especificaciones
Inserto de 12 pocillos 2 en 1, membrana de PC de 8 μm, paquete múltiple | |
8 μm | |
Estéril |
Policarbonato | |
4 x 9 | |
12 |