Learn More
Gilac™ 120 L Pole Bag Holder
120 L Pole Bag Holder with lid. When operated manually, lid remains open on its own.
162.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bag Holder |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Capacidad (métrico) | 120 L |
Desechables | Reusable |
Para utilizar con (equipo) | Bin Bags |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15942884
|
Gilac™
G619041 |
Blanco |
162.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15932884
|
Gilac™
G619022 |
Azul |
162.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- 120 L pole bag holder with lid
- When operated manually, lid remains open on its own
- May also be opened and closed normally using the pedal
- The pedal also prevents contamination
- Pole bag holder equipped with 2 wheels to make it easier to move. 2 additional wheels are available as an option
- Bag very easy to remove and put back
- The straight handle, at the back, enables it to fit against the wall
- Lid available in 5 colors, suitable for selective sorting
- Pole bag holder with lid is delivered in 2 packs (1 pack for the pole bag holder, 1 pack for the lid)
- Pole bag holder delivered to be assembled
Especificaciones
Bag Holder | |
120 L | |
Bin Bags | |
No estéril | |
2.1 ft. | |
1.6 ft. | |
3.2 ft. | |
13.9 lb. |
Not Autoclavable | |
Reusable | |
HDPE | |
640 x 500 x 970 mm | |
640 mm | |
500 mm | |
970 mm | |
6.3 kg |