Learn More
Helios Italquartz Crisoles conformes a la norma DIN 1234, transparentes, puntos con rebordes
Crisoles conformes a la norma DIN 1234 fabricados con vidrio de cuarzo transparente, duradero, resistente y químicamente inerte.
Marca:  Helios Italquartz 63P00105
Código de producto. 15888044
  • 94.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Forma tubular con puntos de apoyo con reborde
  • Transparente
  • Conforme a la norma DIN 1234
  • Químicamente inertes
  • Excelente aislamiento eléctrico
  • Excelente robustez y durabilidad.
  • Estabilidad térmica excepcional en comparación con el vidrio
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
10 cc
38 mm
Cuarzo
25 mm
Crisol conforme a la norma DIN 1234