Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta universales Axygen™ de 1250 μl
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Envase:
A granel
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 3456
paquete de 5000
Descripción
- Puntas de estilo Matrix Impact™ y pipetas Impact2™
- Las puntas Maxymum Recovery™ permiten una recuperación completa de valiosas muestras
- El biselado de punta optimizado reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
- Las puntas preesterilizadas se exponen a radiación con haces de electrones para ofrecer una seguridad completa sin degradar el plástico o el rendimiento
- Intervalo de volumen De 15 a 1250 μl
- Disponibles en formatos a granel o de gradillas
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1250 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Envase | Gradilla |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific Matrix Impact |
| Material | Polipropileno |