Learn More
Uvex™ Pantalones de algodón para hombre 127
25.38 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
48
50
52
54
62
Descripción
- Pantalones para hombre fabricados al 100 % de algodón
- En la cintura cuenta con 7 asas de cinturón y un cierre para botón
- Dos bolsillos laterales con acceso angular y un bolsillo adicional
- Un bolsillo en la cadera con cierre para botón visible
- Un bolsillo para regla en el lado derecho
- Costura de entrepierna sobrecosida
Especificaciones
Tamaño | 50 |
Sexo | Para hombre |
Material | Algodón |
Color | Blanco |
Tipo de costura | Entrepierna caída |
N.º de bolsillos | 4 |
Tipo de tapón | Button |