missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Probado con el método de prueba acreditado por la ISO 17025
- Trazable al NIST
- Coeficiente de temperatura de variación bajo
- Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco
- Exactitud: 1278 μS/cm ± 1 %
Spécification
Spécification
| Envase | Frasco de HDPE GL45 |
| Trazabilidad según el NIST | Yes |
| Forma física | Líquido |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores de conductividad |
| Tipo | Patrón de conductividad |
| Cantidad | 500 mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
