Learn More
MP Biomedicals™ Tapones para tubos de cultivo de 12 mm
Se adapta a tubos de cultivo de 12 mm x 75 mm. Los tapones para tubos de cultivo de 12 mm MP Biomedicals son tapones a presión desechables hechos de polipropileno resistente.
Marca: MP Biomedicals™ 07DP1050
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Polipropileno | |
A presión | |
Tubos de cultivo de 12 × 75 mm |
12 mm | |
Polypropylene | |
No estéril |
Título del producto
MP Biomedicals™ Tapones para tubos de cultivo de 12 mm > Bolsa de 1
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido