Learn More
Ácido 13-cis-retinoico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454219
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
15454219 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15454219
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61666.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Un análogo de vitamina A que inhibe la proliferación celular e induce diferenciación celular.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, dimetilsulfóxido, agua, etanol y éter.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 13-cis-Retinoic acid
CAS 4759-48-2
Punto de fusión 172°C to 175°C
Color Amarillo a naranja
Fórmula molecular C20H28O2
Número MDL MFCD00079542
Cantidad 500 mg
Índice Merck 14,5228
Sinónimo Isotretinoin
Información de solubilidad Soluble in chloroform,dimethyl sulfoxide,water,ethanol,and ether.
Clave InChI SHGAZHPCJJPHSC-RVDNBNLISA-N
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC(=O)O)C)C
Nombre IUPAC Ácido (2Z,4E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenoico
Peso molecular (g/mol) 300.442
PubChem CID 131954766
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.44
Forma física Polvo