Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 13 l
Código de producto. p-7224830
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Morado
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
Código de producto. 17661665
Marca: Sharpsafe™ 51152410
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
  • Al defender el cambio y ser pioneros en la innovación de productos, nos enorgullece haber introducido en el mercado el primer recipiente sostenible para objetos punzantes de un solo uso.
  • El de 13 litros se beneficia de una gran abertura horizontal que permite desechar fácilmente y de forma rentable una amplia gama de agujas, jeringas y otros instrumentos punzantes.
  • Una tapa translúcida y una línea de llenado visible ayudan a garantizar la seguridad del usuario al indicar claramente cuándo se alcanza la línea de llenado.
  • Nuestros recipientes Sharpsafe™ de 13 litros se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
  • Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
  • Características y ventajas
    • Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
    • Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno.
    • La protección de seguridad pivotante garantiza una eliminación segura.
    • Protección de cierre fabricada con material 100 % reciclado
    • Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
    • Función de cierre temporal y final
    • Zona de llenado horizontal
    • Montaje sencillo de 4 clics
    • Cumple con las normas que se indican a continuación
    • ISO23907-1:2019
    • UN3297
Especificaciones
Capacidad (métrico) 13 L
Certificaciones/conformidad Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3297
Color del tapón Naranja
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 385 x 585 x 580 mm
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de objetos punzantes clínicos
Tipo de producto Recipientes para objetos punzantes