Learn More
Sharpsafe™ 13 L Sharps Container with Protected Access
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
Marca:  Sharpsafe™ 51151430
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17641665
  • 219.00€ / paquete de 20
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Diseñado para su uso en zonas de acceso público, como las de urgencias, y con pacientes ambulatorios, el acceso protegido de 13 l permite la eliminación sencilla de objetos punzantes, pero proporciona una mayor seguridad tanto para el usuario como para el público en general.
  • El rango de acceso protegido también evita el uso del recipiente de objetos punzantes para residuos que no sean punzantes, lo que evita costes de eliminación de residuos innecesarios.
  • Los recipientes para objetos punzantes de 13 l se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
  • Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con polipropileno robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
  • Características y ventajas
    • Inserción de acceso protegido para mayor seguridad
    • Acceso protegido fabricado con material 100 % reciclado
    • Especialmente adecuado para zonas de gran volumen
    • Diseñado para zonas de acceso abierto, como departamentos de urgencias
    • Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno
    • Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar
    • Zona de llenado horizontal
    • Función de cierre temporal y final
    • Montaje sencillo de 4 clics
    • Cumple con las normas que se indican a continuación
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
    • AFNOR NF 30-511
Especificaciones
Especificaciones
13 L
Amarillo
385 x 585 x 580 mm
Inserto de acceso protegido
Eliminación segura de objetos punzantes clínicos
Recipientes para objetos punzantes
Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3291, AFNOR NF 30-11
Gris
20/caja
Material reciclado