Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 13 mm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los tapones de rosca/a presión con septos de 13 mm Thermo Scientific™ están disponibles en una amplia variedad de materiales para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones de cromatografía. Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación. Están disponibles con la marca Thermo Scientific™ National™.
- Los cierres Kim-Snap™ proporcionan un sellado hermético sin necesidad de un engarce
- Los cierres encapsulados de aluminio National Scientific proporcionan un sellado seguro y estanco
- Las cápsulas de aluminio se deben ajustar con un encapsulador.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 13mm Kim-Snap Closure |
| Color | Transparente, Red, White |
| Material | Polipropileno, Silicone, Polypropylene |
| Septo | PTFE rojo/silicona blanca |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1.3 mm |
| Tipo | Kim-Snap |
| Tamaño del tapón | 13 mm |
| Para utilizar con (equipo) | National 13 mm Snap/Crimp Cap Vials |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.