Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 13 mm
Código de producto. 12410208 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 144
Código de producto. 12410208
Marca: Thermo Scientific™ C401552
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones de rosca/a presión con septos de 14 mm están disponibles en una amplia variedad de materiales. Los tapones y septos montados previamente minimizan la contaminación por la manipulación.
Los tapones de rosca/a presión con septos de 13 mm Thermo Scientific™ están disponibles en una amplia variedad de materiales para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones de cromatografía. Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación. Están disponibles con la marca Thermo Scientific™ National™.
  • Los cierres Kim-Snap™ proporcionan un sellado hermético sin necesidad de un engarce
  • Los cierres encapsulados de aluminio National Scientific proporcionan un sellado seguro y estanco
  • Las cápsulas de aluminio se deben ajustar con un encapsulador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 13mm Kim-Snap Closure
Color Transparente, White
Material Polipropileno, Polypropylene
Septo PTFE virgen blanco, 0.01 pulg
Cantidad 100
Grosor (métrico) 0.25 mm
Tipo Kim-Snap
Tamaño del tapón 13 mm
Para utilizar con (equipo) National 13 mm Snap/Crimp Cap Vials
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.