Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 13 mm
Código de producto. 12420188 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 144
Código de producto. 12420188
Marca: Thermo Scientific™ C40151AP
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones de rosca/a presión con septos de 14 mm están disponibles en una amplia variedad de materiales. Los tapones y septos montados previamente minimizan la contaminación por la manipulación.
Los tapones de rosca/a presión con septos de 13 mm Thermo Scientific™ están disponibles en una amplia variedad de materiales para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones de cromatografía. Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación. Están disponibles con la marca Thermo Scientific™ National™.
  • Los cierres Kim-Snap™ proporcionan un sellado hermético sin necesidad de un engarce
  • Los cierres encapsulados de aluminio National Scientific proporcionan un sellado seguro y estanco
  • Las cápsulas de aluminio se deben ajustar con un encapsulador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón para encapsular de 13mm, orificio de 6mm
Color Plata, Transparente, Rojo
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio
Septo PTFE transparente/caucho rojo sintético
Cantidad 144
Grosor (métrico) 1,3 mm
Tipo Para capsular
Tamaño del tapón 13 mm
Para utilizar con (equipo) Viales con tapón de rosca/a presión nacionales de 13 mm
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.