Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 13 mm
Descripción
Los tapones de rosca de 13 mm Thermo Scientific™ cuentan con un acabado de rosca 13-425 y están disponibles en una variedad de estilos para ajustarse a sus necesidades de aplicación HPLC, GC o IC. Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Especificaciones
Especificaciones
| Color (sello) | Red/White |
| Descripción | PP, negro, septo de PTFE rojo/silicona blanca, 75 MIL |
| Color | Negro, Rojo, Blanco |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno |
| Septo | PTFE rojo/silicona blanca |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| Tipo | De rosca con parte superior abierta |
| Tamaño del tapón | 13 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales de rosca 13-425 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.