Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 13 mm
Código de producto. 11553710
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco, Azul, White
Blanco, Rojo, Negro
Blanco, Rojo, White
Natural
Negro
Negro, Azul, Blanco
Negro, Blanco, Rojo
Negro, Marfil, Rojo
Negro, Rojo, Blanco
Rojo, Negro, Red
blanco
Septo:
Caucho natural rojo/PTFE transparente
Ninguno
Ninguno (sin orificio)
PTFE azul/silicona blanca, precortado
PTFE marfil/caucho rojo
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca unidos
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE rojo/silicona blanca; blando
Polietileno moldeado integral
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Septum de espuma de polietileno (PE)/PTFE
Silicona blanca/PTFE rojo
Material:
Fenólico
PTFE, Caucho, Polipropileno
PTFE, Silicona, Polipropileno
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Fenólico
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno
Urea
de baja densidad, Polipropileno
uretano
Tipo:
De rosca con parte superior abierta
Rosca
Tapón de rosca con parte superior abierta
Tornillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. 11553710
Marca: Thermo Scientific™ 12SC8RT1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de rosca de 13 mm cuentan con un acabado de rosca 13-425. Disponibles en una amplia variedad de estilos, los tapones y septos montados previamente reducen la contaminación.
Los tapones de rosca de 13 mm Thermo Scientific™ cuentan con un acabado de rosca 13-425 y están disponibles en una variedad de estilos para ajustarse a sus necesidades de aplicación HPLC, GC o IC. Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Los tapones con parte superior abierta están diseñados para usarse con cualquiera de nuestros septos de 12 mm
  • Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
  • Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Red/Clear
Descripción Tapón de rosca con parte superior abierta de 13 mm, revestimiento de caucho natural rojo/PTFE transparente; abertura de 8 mm; negro
Color Rojo, Negro, Red
Material PTFE, Caucho, Polipropileno
Septo Caucho natural rojo/PTFE transparente
Cantidad 500
Grosor (métrico) 1,0 mm
Tipo Rosca
Tamaño del tapón 12 mm
Para utilizar con (equipo) Viales con cierre de rosca de 12 mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.