Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 13 mm
Descripción
Los tapones de rosca de 13 mm Thermo Scientific™ cuentan con un acabado de rosca 13-425 y están disponibles en una variedad de estilos para ajustarse a sus necesidades de aplicación HPLC, GC o IC. Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Los tapones con parte superior abierta están diseñados para usarse con cualquiera de nuestros septos de 12 mm
- Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Especificaciones
| Color (sello) | White/Red |
| Descripción | Tapón de rosca con parte superior abierta de 13 mm, revestimiento de silicona blanca/PTFE rojo; abertura de 8 mm; negro |
| Color | Blanco, Rojo, Negro |
| Material | PTFE, Silicona, Polipropileno |
| Septo | Silicona blanca/PTFE rojo |
| Cantidad | 500 |
| Grosor (métrico) | 2,0 mm |
| Tipo | Rosca |
| Tamaño del tapón | 12 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales con cierre de rosca de 12 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.