Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 13 mm
Código de producto. 12470208
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco, Azul, White
Blanco, Rojo, Negro
Blanco, Rojo, White
Natural
Negro
Negro, Azul, Blanco
Negro, Blanco, Rojo
Negro, Marfil, Rojo
Negro, Rojo, Blanco
Rojo, Negro, Red
blanco
Septo:
Caucho natural rojo/PTFE transparente
Ninguno
Ninguno (sin orificio)
PTFE azul/silicona blanca, precortado
PTFE marfil/caucho rojo
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca unidos
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE rojo/silicona blanca; blando
Polietileno moldeado integral
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Septum de espuma de polietileno (PE)/PTFE
Silicona blanca/PTFE rojo
Material:
Fenólico
PTFE, Caucho, Polipropileno
PTFE, Silicona, Polipropileno
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Fenólico
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno
Urea
de baja densidad, Polipropileno
uretano
Tipo:
De rosca con parte superior abierta
Rosca
Tapón de rosca con parte superior abierta
Tornillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. 12470208
Marca: Thermo Scientific™ C401555BLK
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de rosca de 13 mm cuentan con un acabado de rosca 13-425. Disponibles en una amplia variedad de estilos, los tapones y septos montados previamente reducen la contaminación.
Los tapones de rosca de 13 mm Thermo Scientific™ cuentan con un acabado de rosca 13-425 y están disponibles en una variedad de estilos para ajustarse a sus necesidades de aplicación HPLC, GC o IC. Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color (sello) Blue/White
Descripción PP, negro, septo de PTFE azul/silicona blanca precortado
Color Negro, Azul, Blanco
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno
Precortados Sí
Septo PTFE azul/silicona blanca, precortado
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,5 mm
Tipo De rosca con parte superior abierta
Tamaño del tapón 13 mm
Para utilizar con (equipo) Viales de rosca 13-425
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.