Learn More
Thermo Scientific™ Septos para viales de muestreadores automáticos de 13mm
Código de producto. 11523700
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Marfil
Rojo
Rojo, Blanca
Rojo, Blanco
Transparente, Rojo
Material:
PTFE, Silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho natural
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Tamaño del tapón:
12 mm
13-425
Dureza:
30 °shore
35 °shore
38 °shore
45 °shore
50 °shore
53 °shore
55 °shore
57 °shore
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. 11523700
Marca: Thermo Scientific™ 12ST2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Septos de 13 mm para uso con tapones de rosca o tapones a presión/para encapsular, disponibles en PTFE/caucho rojo, PTFE/silicona o PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo.
Los septos de 13 mm Thermo Scientific™, que se usan con tapones de rosca 13-425 o tapones a presión/para encapsular de 13 mm, están disponibles en PTFE/caucho rojo, PTFE/silicona o PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones.
  • Los septos con disco de PTFE son químicamente inertes.
  • Los septos de teflón/goma roja son económicos para muchas aplicaciones de CG.
  • Los septos de PTFE/silicona son más frecuentes en aplicaciones de HPLC e IC.
  • Los septos precortados son más fáciles de perforar con agujas de calibre estrecho.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Septos para tapones de rosca 13-425
Color Rojo, Blanca
Material PTFE, Silicona
Precortados Sí
Dureza 57 °shore
Cantidad 500
Grosor (métrico) 2,0 mm
Tipo Septos
Tamaño del tapón 13-425
Para utilizar con (equipo) Tapa roscada
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.