Learn More
Thermo Scientific™ Septos para viales de muestreadores automáticos de 13mm
Descripción
Los septos de 13 mm Thermo Scientific™, que se usan con tapones de rosca 13-425 o tapones a presión/para encapsular de 13 mm, están disponibles en PTFE/caucho rojo, PTFE/silicona o PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones.
- Los septos con disco de PTFE son químicamente inertes.
- Los septos de teflón/goma roja son económicos para muchas aplicaciones de CG.
- Los septos de PTFE/silicona son más frecuentes en aplicaciones de HPLC e IC.
- Los septos precortados son más fáciles de perforar con agujas de calibre estrecho.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Septos para tapones de rosca 13-425 |
| Color | Marfil |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Precortados | Sí |
| Dureza | 45 °shore |
| Cantidad | 1000 |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis, certificado de conformidad |
| Tipo | Septos |
| Tamaño del tapón | 13-425 |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.