Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapón de rosca de vidrio transparente de 13 mm, Neisseria Meningitidis, A-D polivalente
Código de producto. 11931523
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 11931523
Marca: Thermo Scientific™ C40154
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con tapones a presión o cierres de rosca de aluminio, estos sistemas de cierre a presión/tapón de rosca de 13 mm de alta calidad son viales de 4 mL y 15 x 45 mm, y se adaptan a una amplia variedad de muestreadores automáticos.
Fabricados con vidrio de borosilicato transparente de dilatación 33 de calidad superior (tipo 1, clase A), los viales de cierre a presión/tapón de rosca de 13 mm Thermo Scientific™ National™ incluyen un anillo de cierre a presión/rosca de 13 mm para su uso con los cierres de aluminio o los tapones Kim-Snap de 13 mm. Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Dionex™
Shimadzu™
Spark Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
Waters™ (carrusel Wisp de 48 posiciones)
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas para ver la lista de compatibilidad de los muestreadores automáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Neisseria Meningitidis; polivalente A-D
Diámetro de la abertura (métrico) 13 mm
Diámetro interior (métrico) 15 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 4,8 mL
Volumen residual (métrico) <800 μL
Estilo de la base Fondo plano
Volumen total (métrico) 4,8 mL
Tipo de tapón De rosca/a presión
Cantidad 100
Tamaño del tapón 13 mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 4,25 mL
Para utilizar con (equipo) Juntas de aluminio o cierres Kim-Snap™
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.