Learn More
Fisherbrand™ 13mm Crimp Neck Vial, glass, clear
1st hydrolytic class
Marca:  Fisherbrand™ 13 09 0236
30.92 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11546044
  • 32.75€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Transparente
  • Vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Vidrio
GC, HPLC
Caja de polipropileno
3 ml
32 mm
1ª clase hidrolítica
No
11,6 mm
< 3,6/ml
Para capsular
<1 μl
Fondo plano
100
ND13