Learn More
Fisherbrand™ 13mm Crimp Neck Vial, glass, clear
1st hydrolytic class
21.95€ - 32.75€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio |
Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
Estilo de cuello | Para capsular |
Estilo de la base | Fondo plano |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11546044
|
Fisherbrand™
13 09 0236 |
< 3,6/ml |
32.75€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15582330
|
Fisherbrand™
13 09 2574 |
5 ml |
21.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Clear
- Glass
Especificaciones
Transparente | |
GC, HPLC | |
Fondo plano | |
ND13 |
Vidrio | |
Para capsular | |
100 | |
No |