Learn More
Fisherbrand™ Cierre para encapsular de 13 mm, plata, orificio central, septo montado
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul, Gris
Gris, Rojo
Rojo, Blanco
Material (revestimiento):
Butilo, PTFE
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Rojo, Blanco |
| Diámetro exterior (imperial) | 13 mm |
| Material | Aluminio |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |
| Tipo | Tapón para encapsular |