Learn More
Fisherbrand™ Cierre para encapsular de 13 mm, plata, orificio central, septo montado
Código de producto. p-7113942 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul, Gris
Gris, Rojo
Rojo, Blanco
Material (revestimiento):
Butilo, PTFE
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. 11997051
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cierres de encapsular de aluminio proporcionan un cierre hermético.
  • Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
  • Los sellos de aluminio se deben colocar con una herramienta de engarzado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pharma-Fix-Septa
Material (revestimiento) PTFE/butilo
Color Azul, Gris
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material Aluminio
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Grosor (métrico) 2 mm
Tipo de producto Tapón para encapsular