Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 13 mm, negro, sin orificio central, rosca 13-425 con septum
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca: Fisherbrand™ 13 15 0648
282.15 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- 13 mm
- PP
- Tapón de rosca
- Negro
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
13 mm | |
HPLC | |
1,5mm |
Crema, Rojo | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 13 mm, negro, sin orificio central, rosca 13-425 con septum > Silicona/PTFE crema/rojo, 1,5 mm de grosor, 55° Shore A
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido