Descripción
- 13 mm
- PP
- Tapón de rosca
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
13 mm | |
Sí | |
100 | |
Tapón de rosca |
Azul, Blanco | |
Polipropileno | |
HPLC | |
1,5 mm |
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 13 mm, blanco, con orificio central, rosca 13-425con septum > Silicona/PTFE blanco/azul, corte en cruz, 1,5 mm de grosor, 55° shore A
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido