Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de 13 mm, rosca 13-425, vidrio transparente, 4 ml, tapón de rosca de PP, septo de PTFE/silicona/PTFE
65.17 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
- ND13
- 13-425
- Vidrio
- Transparente
- 4 ml
- Tapón de rosca
- Orificio central
- Polipropileno
- PTFE/silicona/PTFE
- 1,0mm de espesor
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Negro | |
Transparente | |
Vidrio | |
100 | |
Tapón de rosca | |
1ª clase hidrolítica | |
No |
Silicona/PTFE | |
14,7 mm | |
4 ml | |
Polipropileno | |
45 mm | |
13-425 |