Learn More
Fisherbrand™ 13mm Vial Kit, 13-425 screw thread, Clear Glass, 4mL, PP Screw Cap, Silicone/PTFE septum
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
65.70€ - 83.15€
Especificaciones
Color del tapón | Negro |
---|---|
Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
Color | Transparente |
Diámetro exterior (imperial) | 14,7 mm |
Material | Vidrio |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10224662
|
Fisherbrand™
13 28 1069 |
Sin corte en cruz |
65.70€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12910941
|
Fisherbrand™
13 28 1541 |
Corte en cruz | N/A | ||||||
Descripción
- ND13
- 13-425
- Glass
- Clear
- 4mL
- Screw Cap
- Center hole
- Polypropylene
- Silicone/PTFE
- 1.5mm
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Especificaciones
Negro | |
Transparente | |
Vidrio | |
100 | |
Tapón de rosca | |
13-425 |
Silicona/PTFE | |
14,7 mm | |
5 ml | |
Polipropileno | |
45 mm | |
No |