Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bags
1422A Tyvek™ Autoclave Bags with drawstring closure create a superior microbial barrier
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A0515D
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Diseñadas para la esterilización por vapor de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Se cierra mediante el sistema de cierre de cordón Tyvek™ ajustable
- Elimina la necesidad de cortar material o eliminar la cinta esterilizable en autoclave que genera partículas
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
Especificaciones
1422 A Tyvek™ | |
Certificado de conformidad (COC) | |
Blanco | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
5 x 15 in |
Esterilizable en autoclave | |
Cierre de cordón | |
Esterilización por vapor | |
250/paq. |