Learn More
Thermo Scientific™ Frasco de 145 ml para rotor TX-150
Código de producto. 15553643 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 15553643
Marca: Thermo Scientific™ 75005734
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El frasco encaja directamente en el rotor TX-150
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 mL
Descripción El frasco de 125 ml encaja directamente en el rotor TX-150
Material Polipropileno
N.° por paquete 4
Altura (métrico) 99 mm
Tipo de producto Frasco para centrífuga
Para utilizar con (equipo) Rotor TX-150
Altura (imperial) 3,89 in
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 50 mm