Learn More
Labcon 15 mL MetalFree™ Centrifuge Tubes with Flat Caps
Certified free of metals to 1 part per billion of 21 common metals
228.00€ - 235.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD |
---|---|
Color | Natural |
Capacidad (métrico) | 15 ml |
Desechables | Sí |
Material | Resina de polipropileno USP clase VI |
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16644032
|
Labcon
3134-345-001-9 |
50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja |
228.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16664042
|
Labcon
3144-335-001-9 |
25 tubos/gradilla de fibra de bajos residuos, 2 gradillas/paquete/10 paquetes/caja |
235.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Conical centrifuge tube
- With attached flat screw caps
- Certified free of metals to 1 part per billion of 21 common metals
- Caps are pure natural polyethylene
- Patented anti-smear writing surface
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic);
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 17,000 x G
- Freezable to -80°C
- Autoclavable
- Capacity: 15 mL
- Natural colorless caps
- Made in USA
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
15 ml | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
De 2 a 15 en incrementos de 0,5 |
Natural | |
Sí | |
50 | |
Tubos para centrífuga MetalFree™ | |
17 mm | |
Sí |