Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga de 15 ml de SuperClear™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7194024
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de tapón:
Tapón de rosca plano incluido
Tapón estilo hermético
Envase:
10 tubos/bolsa IntegraPack™
25 tubos/gradilla de fibra de bajos residuos
25 tubos/gradilla de polipropileno reutilizable
50 tubos/bolsa
500 tubos/bolsa, 500 tapones/bolsa
En bolsa
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. Esterilidad Tipo de tapón Envase unitSize
16684022 Estéril Tapón de rosca plano incluido 10 tubos/bolsa IntegraPack™ paquete de 500
16684032 No estéril Tapón de rosca plano incluido 25 tubos/gradilla de fibra de bajos residuos paquete de 500
16694032 Estéril Tapón de rosca plano incluido 25 tubos/gradilla de fibra de bajos residuos paquete de 500
16604042 Estéril Tapón de rosca plano incluido 25 tubos/gradilla de polipropileno reutilizable paquete de 500
16604032 Estéril Tapón de rosca plano incluido 50 tubos/bolsa paquete de 500
16694022 No estéril Tapón de rosca plano incluido 50 tubos/bolsa paquete de 500
16614042 No estéril Tapón de rosca plano incluido En bolsa paquete de 500
17285694 Estéril Tapón de rosca plano incluido En bolsa paquete de 100
17507906 No estéril Tapón de rosca plano incluido En bolsa paquete de 1000
16644042 No estéril Tapón estilo hermético 500 tubos/bolsa, 500 tapones/bolsa paquete de 500
16614032 No estéril Tapón estilo hermético 50 tubos/bolsa paquete de 500
16624032 Estéril Tapón estilo hermético En bolsa paquete de 500
16624042 No estéril Tapón estilo hermético 25 tubos/gradilla de fibra de bajos residuos paquete de 500
16689832 Estéril Tapón estilo hermético Gradilla paquete de 50
14 options
Código de producto. 16684022
Marca: Labcon™ 31313250069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos tubos para centrífuga vienen con una superficie de escritura antimanchas patentada.
  • Disponible con tapones de rosca planos acoplados que incluyen un sello elastomérico moldeado integral o un tapón a presión
  • Graduaciones en incrementos de 0,5 ml de 2 a 15 ml
  • Graduaciones impresas en 3 colores y escala de lectura inversa
  • 17 mm de ancho, 118 mm de altura sin tapones
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Centrifugado hasta 17.000 xG
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Para tubos con tapón plano acoplado: certificado IATA 95 kPa para cumplir con las normas USDOT HMR, 49 C.F.R., Partes 171-180, y con los estándares de envío de tubos e instrucciones de embalaje IATA DGR UN3373 PI650 para muestras infecciosas y de diagnóstico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; IATA 95 kPa
Material del cierre Polypropylene
Color del tapón Purple
Color Natural
Capacidad (métrico) 15 ml
Desechables
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con Centrifuges, Rotators, Shakers
Envase 10 tubos/bolsa IntegraPack™
Cantidad 10 Tubes/IntegraPack Bag
Esterilidad Estéril
Línea de productos SuperClear
Sin ARNasa Yes
Sin ADNasa Yes
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cylindrical
Longitud (métrico) 118 mm
Tamaño del tapón 17 mm
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca plano incluido
Closure Included Yes
Writing Area Sí
Graduated Yes
Graduaciones De 2 a 15 en incrementos de 0,5
Tipo de producto Centrifuge Tube
RCF máx. 17,000 x g