Learn More
Fisherbrand™ Accesorio de homogeneizador 150, conjunto de soporte de motor
Accesorio de homogeneizador Fisher Scientific™ 150, conjunto de soporte de motor diseñado para sujetar el homogeneizador Fisher Scientific 150 durante el funcionamiento posterior al montaje.
Marca: Fisherbrand™ 15525819
199.36 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Descripción
Soporte complementario diseñado para el homogeneizador Fisherbrand™ modelo 150 para trabajos de larga duración.
- Incluye una placa base y un poste
- Dimensiones de la base: Base de acero inoxidable de 12,7 x 20,3 cm
- Dimensiones del poste: Poste de soporte de acero inoxidable de 48,2 cm de altura y 9,52 mm de diámetro
Información de órdenes
La abrazadera no está incluida.
Especificaciones
Conjunto del soporte del motor | |
Acero inoxidable | |
Homogeneizador Fisher Scientific 150 |