Learn More
Wheaton™ Recipiente de muestras de poliestireno de 150 ml
El recipiente de muestras estéril Ramboldi ofrece seguridad para las muestras y para el usuario con un rendimiento sin fugas.
147.00€ - 150.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipiente para muestras |
---|---|
Closure Included | Sí |
Material | Poliestireno |
Esterilidad | Estéril |
Capacidad (métrico) | 150 mL |
Código de producto | Marca | Etiqueta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Etiqueta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16414979
|
Wheaton™
360205 |
Sin etiqueta |
147.00€
paquete de 120 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16434979
|
Wheaton™
360207 |
Plano |
150.00€
paquete de 120 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16424979
|
Wheaton™
360206 |
Impreso |
150.00€
paquete de 120 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Para la recogida, transporte y almacenamiento general de muestras
- Amplia gama de recipientes para satisfacer la mayoría de las necesidades del usuario
Especificaciones
Recipiente para muestras | |
Poliestireno | |
150 mL | |
Metal | |
109,5 mm | |
30/paq. |
Sí | |
Estéril | |
Directiva EU 98/79/CE | |
Tapón de rosca | |
120/Paq. | |
54,9 mm |