Learn More
Fisherbrand™ Homogeneizador portátil de 150 W
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Procesan muestras de manera fiable, rápida y eficiente. Esta unidad portátil Fisherbrand™ de 150 vatios es un homogeneizador de tejidos de alto rendimiento y peso ligero.
- Diseñado para un uso portátil cómodo/se puede montar en el soporte del motor para un procesamiento más largo
- Las sondas de generador de estátor de rotor de conexión rápida intercambiables proporcionan flexibilidad para procesar muestras de 200 μl a 100 ml
- Las sondas de acero inoxidable (diámetro de 5 mm-10 mm) están diseñadas para una larga vida útil y son fáciles de desmontar para limpiarlas
- Las sondas de plástico eliminan prácticamente el riesgo de contaminación cruzada entre las muestras, y se pueden limpiar para su reutilización en la mayoría de los casos
- Velocidad: Variable de 5.000 a 35.000 rpm
- Alimentación eléctrica: 150 W máx.
- Sonido: <72dB
Certifications
CE
Garantía
Un año
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Homogeneizador |
| Velocidad | De 5000 rpm a 35000 rpm |
| Requisitos eléctricos | Cable de 220 V para UE, 150 W |
| Diámetro (métrico) | 6,35 cm |
| Altura (métrico) | 22,8 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Homogeneización de tejidos, análisis de PCR, alteración celular, extracción de ARN/ADN y proteínas, y emulsiones y suspensiones |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE |
| Peso (métrico) | 466 g |