Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno tratadas con NBS™ de 1536 pocillos
Sistema patentado de superficie no adherente ideal para ensayos homogéneos con enzimas adhesivas o para reducir la unión inespecífica a los pocillos de microplacas
1363.53€ - 1906.38€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Tapa | Sin tapa |
matriz, red, conjunto | 32 x 48 |
N.° de pocillos | 1536 |
Volumen de trabajo (métrico) | 8 μl |
Código de producto | Marca | Color | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10143613
|
Corning™
3728BC |
Negro | Códigos de barras genéricos |
1415.15€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17720708
|
Corning™
4572 |
Blanco, Fondo transparente | Código de barras |
1671.26€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10052443
|
Corning™
3729BC |
Blanco | Códigos de barras genéricos |
1906.38€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17790698
|
Corning™
4567 |
Negro, Fondo transparente | Código de barras |
1671.26€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10189472
|
Corning™
3895 |
Negro, Fondo transparente | Sin código de barras |
1834.84€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10027322
|
Corning™
3728 |
Negro | Sin código de barras |
1363.53€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Excelente rango dinámico de la señal gracias a una fluorescencia de fondo baja y una intensidad de la señal mejorada
- La planicidad superior minimiza la variabilidad dentro de una placa y entre placas
- Pocillos de fondo plano compatibles con dispensadores automatizados, como PerkinElmer FlexDrop™
Código de barras genérico
- Garantiza la compatibilidad con la mayoría de los lectores de códigos de barras y sistemas de software
- Para evitar confusiones, el tratamiento de la superficie de los pocillos de las microplacas se identifica fácilmente en la parte legible del código de barras (NT = sin tratar; TC = con tratamiento para cultivo de tejidos; NB = superficie no adherente)
- Etiquetas aplicadas en los cuatro lados de la placa
- Sin duplicados de número de secuencia
Información de órdenes
Envasadas en bolsas de diez
Especificaciones
Estándar | |
32 x 48 | |
8 μl | |
12,5 μl | |
50/caja |
Sin tapa | |
1536 | |
No estéril | |
Plano | |
10/Paq. |