Learn More
Corning™ Microplaca de poliestireno blanco de 1536 pocillos no tratada, sin tapa, con código de barras genérico, no estéril
Generic bar coded Corning microplates are now available in stock and ready to ship. Code 128 bar code format ensures compatibility with most bar code scanning and software systems. To avoid mix-ups, the surface treatment of the microplate wells is easily identified in the human readable portion of the bar code (NT = not treated; TC = tissue culture treated; NB = nonbinding surface).
Marca: Corning™ 3725BC
Detalles adicionales : Peso : 3.76481kg
Descripción
- Etiquetas aplicadas a los 4 lados de la placa
- Sin duplicados de número de secuencia
- Calidad de impresión y resolución excepcionales
- Resistentes a los reactivos de uso habitual en laboratorios
- Resistente a rangos de temperatura de -80 °C a 52 °C
Características de las microplacas:
- Excelente rango dinámico de la señal gracias a una fluorescencia de fondo baja y una intensidad de la señal mejorada
- La planicidad superior minimiza la variabilidad dentro de una placa y entre placas
- Pocillos de fondo plano compatibles con dispensadores automatizados, como PerkinElmer FlexDrop™
- La superficie de poliestireno sin tratamiento (o unión media) es de naturaleza hidrófoba y une biomoléculas mediante interacciones pasivas
- Adecuada principalmente para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas que pueden interactuar con la superficie (capacidad de unión de aproximadamente 100 a 200 ng IgG/cm²)
Especificaciones
Incluye código de barras | |
1536 | |
No estéril | |
10/paq., 50/caja |
Sin tapa | |
Hasta 8 μl | |
Sin tratar |