Learn More
Hamilton™ 1700 Series Standard PTFE Instrument Syringe
Setting the standard for quality and reliability.
145.00€ - 203.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10490405
|
Hamilton™
5495-22 |
100 μl |
188.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10097109
|
Hamilton™
5495-10 |
12,5 μl |
203.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11580112
|
Hamilton™
5495-30 |
250 μl |
145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Syringe life is exceptional when used in conjunction with Hamilton™ precision syringe drives
- Enables precision liquid handling
- Gastight for leak-free performance