Learn More
uvex Paquete de baterías 1733
Batería externa móvil con protección de advertencia de flash para dispositivos que pueden cargarse a través de puertos USB.
Brand: uvex 1733200
17.50 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Batería externa móvil para dispositivos que se cargan mediante USB
- Recargable con cable micro-USB o cargador
- Indicador LED
- Entrega: Power Bank, cable micro-USB
- Capacidad: 3000 mAh
Specifications
Battery Pack | |
OSRAM POWERBANK 895065 | |
Dispositivos que se cargan mediante USB | |
approx. 83 g | |
1 A |
Sí | |
Lithium Polymer | |
Indicador LED | |
5 V |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction