Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga PerformR™ de 175 ml
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Graduaciones:
De 50 a 150 ml en incrementos de 12,5 ml
De 50 a 150 ml en incrementos de 25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Descripción
- Tubos cónicos para centrífuga
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 8000 x g
- Congelable a -80 °C
- Esterilizable en autoclave
- Capacidad: 175 mL
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD |
| Material del cierre | Polypropylene |
| Color del tapón | Verde azulado |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 175 mL |
| Desechables | Sí |
| Material | Resina de polipropileno |
| Para utilizar con | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| N.° por paquete | 2 |
| Envase | 2/bolsa y 24 bolsas/caja |
| Mostrar más |