Learn More
Bochem™ Tenazas de crisol E-Poli 18/10 con asa de plástico de PVC
Buen agarre
9.95€ - 14.00€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10273981
|
Bochem™
2160 |
200 mm |
9.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10336241
|
Bochem™
2162 |
250 mm |
12.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10799431
|
Bochem™
2163 |
300 mm |
14.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Con asa de plástico de PVC
- Temperatura máxima de 145°C
Especificaciones
E-Poli 18/10 | |
Pinzas de crisol |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bochem™ Tenazas de crisol E-Poli 18/10 con asa de plástico de PVC